N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901777-100G PC901777-25G PC901777-5G
APOSPC901777-100GEA 632 EUR
APOSPC901777-100G APOSPC901777-25G APOSPC901777-5G
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acetamide
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972090
CAS-Nummer: 397-34-2