2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901813-1G
APOSPC901813-1GEA 429 EUR
APOSPC901813-1G
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(4-Fluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₁₀FN
Molecular Weight: 163,192 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036570
CAS-Nummer: 93748-09-5