3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901823-1G PC901823-5G
APOSPC901823-1GEA 168 EUR
APOSPC901823-1G APOSPC901823-5G
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
3-Fluoro-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formel: C₉H₁₁FN₂
Molecular Weight: 166.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11855858
CAS-Nummer: 1133115-40-8