Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC901906-1G
PC901906-5G
APOSPC901906-1GEA
0
EUR
APOSPC901906-1G
APOSPC901906-5G
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid 95%
Difluoro(4-fluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11167795 CAS-Nummer: 94010-78-3 |