1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902002-1G
PC902002-5G
APOSPC902002-1GEA
145
EUR
APOSPC902002-1G
APOSPC902002-5G
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine 98%
1-(2,4-Difluorophenyl)piperidine
Formel:
C₁₁H₁₃F₂N Molecular Weight: 197.224 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20441851 CAS-Nummer: 1345471-75-1 |