2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902018-1G PC902018-5G
APOSPC902018-1GEA 219 EUR
APOSPC902018-1G APOSPC902018-5G
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile 98%
2-(3,4-Difluorophenyl)-2-methylpropanenitrile
Formel: C₁₀H₉F₂N
Molecular Weight: 181.182 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11036569
CAS-Nummer: 1035262-16-8