2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902026-10G
PC902026-1G
PC902026-5G
APOSPC902026-10GEA
300
EUR
APOSPC902026-10G
APOSPC902026-1G
APOSPC902026-5G
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene 95%
2,3-Difluoro-6-nitrotoluene
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706407 CAS-Nummer: 914348-35-9 |