1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
PC902044-1G PC902044-5G
APOSPC902044-1GEA 140 EUR
APOSPC902044-1G APOSPC902044-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 97%
1-(3-Fluorophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₂H₁₂FN
Molecular Weight: 189.229 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07429171
CAS-Nummer: 146135-21-9