5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902069-1G PC902069-5G
APOSPC902069-1GEA 219 EUR
APOSPC902069-1G APOSPC902069-5G
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole 96%
5-Amino-3-(2-fluorophenyl)-1-methylpyrazole
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
Molecular Weight: 191,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11209693
CAS-Nummer: 1012879-56-9