N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902078-1G PC902078-5G
APOSPC902078-1GEA 219 EUR
APOSPC902078-1G APOSPC902078-5G
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 98%
N-[(3-fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Molecular Weight: 165,207 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060645
CAS-Nummer: 920479-31-8