N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902081-1G PC902081-5G
APOSPC902081-1GEA 219 EUR
APOSPC902081-1G APOSPC902081-5G
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine 97%
N-[(2-Fluorophenyl)methyl]cyclopropanamine
Formel: C₁₀H₁₂FN
Molecular Weight: 165,207 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035532
CAS-Nummer: 625435-02-1