2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
PC902089-1G
PC902089-250MG
APOSPC902089-1GEA
343
EUR
APOSPC902089-1G
APOSPC902089-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-3-carbaldehyde
Formel:
C₆H₅F₃N₂O Molecular Weight: 178.112 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22398340 CAS-Nummer: 1414962-92-7 |