2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902097-1G
APOSPC902097-1GEA 112 EUR
APOSPC902097-1G
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline 98%
2-Fluoro-N-methyl-6-nitroaniline
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molecular Weight: 170.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23725947
CAS-Nummer: 182551-18-4