1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC902100-1G PC902100-25G PC902100-5G
APOSPC902100-1GEA 197 EUR
APOSPC902100-1G APOSPC902100-25G APOSPC902100-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₆H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 178.112 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD09991529
CAS-Nummer: 128225-66-1