1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902235-1G PC902235-5G
APOSPC902235-1GEA 270 EUR
APOSPC902235-1G APOSPC902235-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol 95%
1-[3-(Trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]propan-2-ol
Formel: C₇H₉F₃N₂O
Molecular Weight: 194,154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16065387
CAS-Nummer: 742096-93-1