1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Difluoro-5-nitrotoluene
PC902246-1G PC902246-5G
APOSPC902246-1GEA 52.2 EUR
APOSPC902246-1G APOSPC902246-5G
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene 96%
1,5-Difluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 173,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16620288
CAS-Nummer: 179011-38-2