1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902255-100G PC902255-5G PC902255-25G
APOSPC902255-100GEA 632 EUR
APOSPC902255-100G APOSPC902255-5G APOSPC902255-25G
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole 98%
1-Ethyl-6,7-difluorobenzimidazole
Formel: C₉H₈F₂N₂
Molecular Weight: 182,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19684115
CAS-Nummer: 1314987-78-4