5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902269-1G PC902269-250MG PC902269-5G
APOSPC902269-1GEA 270 EUR
APOSPC902269-1G APOSPC902269-250MG APOSPC902269-5G
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole 98%
5-Fluoro-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₇FN₂
Molecular Weight: 150.153 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18378522
CAS-Nummer: 1365271-95-9