5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902319-10G
PC902319-1G
PC902319-5G
APOSPC902319-10GEA
502
EUR
APOSPC902319-10G
APOSPC902319-1G
APOSPC902319-5G
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline 98%
5-Fluoro-N-isopropyl-2-nitroaniline
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₂ Molecular Weight: 198.194 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16744202 CAS-Nummer: 131885-33-1 |