N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902322-10G
PC902322-1G
PC902322-5G
APOSPC902322-10GEA
502
EUR
APOSPC902322-10G
APOSPC902322-1G
APOSPC902322-5G
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline 97%
N-Cyclopropyl-5-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₉H₉FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16744208 CAS-Nummer: 1248276-34-7 |