2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902361-1G PC902361-5G
APOSPC902361-1GEA 0 EUR
APOSPC902361-1G APOSPC902361-5G
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
2-(3-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05980284
CAS-Nummer: 1352318-38-7