3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902446-1G
PC902446-5G
APOSPC902446-1GEA
219
EUR
APOSPC902446-1G
APOSPC902446-5G
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile 98%
3-(4-Fluorophenyl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₈FN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05979962 CAS-Nummer: 10540-33-7 |