2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9026-5G PC9026-25G
APOSPC9026-5GEA 214 EUR
APOSPC9026-5G APOSPC9026-25G
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat, technische Qualität
2-Brom-4-fluorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃BrFNS
Molecular Weight: 232,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673194
CAS-Nummer: 183995-72-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III