Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902638-1G PC902638-5G
APOSPC902638-1GEA 102 EUR
APOSPC902638-1G APOSPC902638-5G
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate
Formel: C₇H₁₁FO₃
Molecular Weight: 162,159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09753153
CAS-Nummer: 759-67-1