4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902663-1G
PC902663-250MG
APOSPC902663-1GEA
0
EUR
APOSPC902663-1G
APOSPC902663-250MG
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid 97%
4-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Formel:
C₉H₈FNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215837 CAS-Nummer: 713-11-1 |