4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,6-Difluoropyrimidin-4-amine
PC902691-1G
PC902691-250MG
APOSPC902691-1GEA
200
EUR
APOSPC902691-1G
APOSPC902691-250MG
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 95%
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine
Formel:
C₄H₃F₂N₃ Molecular Weight: 131,084 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457061 CAS-Nummer: 675-12-7 |