1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902697-10G PC902697-1G PC902697-5G
APOSPC902697-10GEA 0 EUR
APOSPC902697-10G APOSPC902697-1G APOSPC902697-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene 97%
1-(2-Fluoroethoxy)-4-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743783
CAS-Nummer: 109230-65-1