1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902706-1G PC902706-25G PC902706-5G
APOSPC902706-1GEA 145 EUR
APOSPC902706-1G APOSPC902706-25G APOSPC902706-5G
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Fluoroethoxy)-2-nitrobenzene
Formel: C₈H₈FNO₃
Molecular Weight: 185,152 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22375007
CAS-Nummer: 132838-18-7