2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902757-1G PC902757-5G
APOSPC902757-1GEA 219 EUR
APOSPC902757-1G APOSPC902757-5G
2-(2-Fluoroethoxy)aniline 97%
2-(2-Fluoroethoxy)aniline
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909942
CAS-Nummer: 1547-11-1