2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902765-1G
PC902765-250MG
APOSPC902765-1GEA
415
EUR
APOSPC902765-1G
APOSPC902765-250MG
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid 95%
2-Methyl-3,4,6-trifluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₂ Molecular Weight: 190.119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410917 CAS-Nummer: 119916-22-2 |