2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC902872-1G PC902872-5G
APOSPC902872-1GEA 219 EUR
APOSPC902872-1G APOSPC902872-5G
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene 97%
2-Chloro-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09833603
CAS-Nummer: 3828-41-9