6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloro-5-fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC9029-1G PC9029-5G PC9029-10G
APOSPC9029-1GEA 132 EUR
APOSPC9029-1G APOSPC9029-5G APOSPC9029-10G
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole 97%
6-Chloro-5-fluorobenzotriazole
Formel: C₆H₃ClFN₃
Molecular Weight: 171,56 g/mol
Schmelzpunkt: 214…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173671
CAS-Nummer: 99803-85-7