1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Difluoro-5-(methylsulphonyl)benzene
PC902949-1G
PC902949-5G
APOSPC902949-1GEA
203
EUR
APOSPC902949-1G
APOSPC902949-5G
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene 98%
1,3-Difluoro-5-methylsulphonylbenzene
Formel:
C₇H₆F₂O₂S Molecular Weight: 192.183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972174 CAS-Nummer: 171421-55-9 |