1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Fluorodiphenyl ether
PC903022-1G
PC903022-5G
APOSPC903022-1GEA
219
EUR
APOSPC903022-1G
APOSPC903022-5G
1-Fluoro-3-phenoxybenzene 95%
1-Fluoro-3-phenoxybenzene
Formel:
C₁₂H₉FO Molecular Weight: 188.198 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015805 CAS-Nummer: 3798-89-8 |