5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC903232-1G PC903232-250MG
APOSPC903232-1GEA 393 EUR
APOSPC903232-1G APOSPC903232-250MG
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄BrFN₂O₂
Molecular Weight: 259,032 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27981294
CAS-Nummer: 1807211-69-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III