3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903363-1G
PC903363-250MG
PC903363-5G
PC903363-10G
APOSPC903363-1GEA
328
EUR
APOSPC903363-1G
APOSPC903363-250MG
APOSPC903363-5G
APOSPC903363-10G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorophenol
Formel:
C₆H₃BrClFO Molecular Weight: 225,443 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28143932 CAS-Nummer: 1804897-55-9 |