3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903364-10G
PC903364-1G
PC903364-5G
APOSPC903364-10GEA
654
EUR
APOSPC903364-10G
APOSPC903364-1G
APOSPC903364-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel:
C₆H₄BBrClFO₂ Molecular Weight: 253,261 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28143924 CAS-Nummer: 2377608-61-0 |