1-(3-Fluorophenyl)cyclohexanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903632-1G
PC903632-250MG
APOSPC903632-1GEA
45.9
EUR
APOSPC903632-1G
APOSPC903632-250MG
1-(3-Fluorophenyl)cyclohexanol 95%
1-(3-Fluorophenyl)cyclohexanol
Formel:
C₁₂H₁₅FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00218768 CAS-Nummer: 1496-35-1 |