Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903659-1G PC903659-250MG
APOSPC903659-1GEA 95.7 EUR
APOSPC903659-1G APOSPC903659-250MG
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 4-fluoro-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₆FNO₂
Molecular Weight: 143,116 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042594
CAS-Nummer: 475561-89-8