3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903678-1G PC903678-5G
APOSPC903678-1GEA 139 EUR
APOSPC903678-1G APOSPC903678-5G
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Molecular Weight: 153,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09835197
CAS-Nummer: 170572-50-6