4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903704-1G PC903704-250MG PC903704-5G
APOSPC903704-1GEA 53.8 EUR
APOSPC903704-1G APOSPC903704-250MG APOSPC903704-5G
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine 95%
4-Chloro-2-ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formel: C₆H₆ClFN₂O
Molecular Weight: 176,576 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06410760
CAS-Nummer: 56076-20-1