Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium trifluoro-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]azetidin-3-yl]boranuide, Potassium (1-(tert-butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)trifluoroborate
PC903722-1G
PC903722-250MG
APOSPC903722-1GEA
375
EUR
APOSPC903722-1G
APOSPC903722-250MG
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected 98%
Potassium azetidin-3-yl(trifluoro)boranuide, NBOC protected
Formel:
C₈H₁₄BF₃NO₂·K Molecular Weight: 263,107 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD18712148 CAS-Nummer: 1430219-73-0 |