2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903755-1G PC903755-250MG PC903755-5G
APOSPC903755-1GEA 29 EUR
APOSPC903755-1G APOSPC903755-250MG APOSPC903755-5G
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dibromo-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Br₂FN
Molecular Weight: 268.909 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18089317
CAS-Nummer: 172377-05-8