1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903756-100MG PC903756-250MG
APOSPC903756-100MGEA 29 EUR
APOSPC903756-100MG APOSPC903756-250MG
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone 96%
1-(5-Fluoropyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Molecular Weight: 139,127 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375075
CAS-Nummer: 342602-55-5