N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903761-1G PC903761-5G
APOSPC903761-1GEA 219 EUR
APOSPC903761-1G APOSPC903761-5G
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(5-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19441849
CAS-Nummer: 366-48-3