8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903774-1G PC903774-250MG
APOSPC903774-1GEA 255 EUR
APOSPC903774-1G APOSPC903774-250MG
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₅BrFNO
Molecular Weight: 242,045 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15527288
CAS-Nummer: 1065092-35-4