2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903803-1G PC903803-5G
APOSPC903803-1GEA 154 EUR
APOSPC903803-1G APOSPC903803-5G
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol 95%
2-(2-Fluoropyridin-3-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀FNO
Molecular Weight: 155,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11977651
CAS-Nummer: 40247-48-1