(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903907-250MG
APOSPC903907-250MGEA 104 EUR
APOSPC903907-250MG
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol 98%
(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)methanol
Formel: C₆H₅ClFNO
Molecular Weight: 161,561 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16607027
CAS-Nummer: 214055-12-6