2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC903918-10G PC903918-1G PC903918-5G
APOSPC903918-10GEA 1030 EUR
APOSPC903918-10G APOSPC903918-1G APOSPC903918-5G
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene 95%
2-Fluoro-4-iodo-1-methoxybenzene
Formel: C₇H₆FIO
Molecular Weight: 252.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00691526
CAS-Nummer: 3824-21-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable