2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC903987-100G PC903987-25G PC903987-5G
APOSPC903987-100GEA 720 EUR
APOSPC903987-100G APOSPC903987-25G APOSPC903987-5G
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide 98%
2,2'-Difluorodiphenyldisulphide
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09029446
CAS-Nummer: 14135-38-7